Drukuj
n-Nonadekan 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-nonadecane
L05701.14 L05701.22
L05701.14EA 301 PLN
L05701.14 L05701.22
n-Nonadekan 99
n-Nonadekan
Purity: 99% CAS No.: 629-92-5 Molecular Formula: CH3(CH2)17CH3 Formula Weight: 268.53 Flash Point: 168°(334°F) Refractive Index: 1.4410 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 330-331° Beilstein Reference: 1742892 MDL No.: MFCD00009012
Formuła: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 330…331 °C
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 0.786
Temp. Zapłonu: 168 °C (334 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009012
Numer CAS: 629-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-116-8
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable