Drukuj
n-Heksatriakontan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
31641.09 31641.18
31641.09EA 549 PLN
31641.09 31641.18
n-Heksatriakontan ≥97%
n-Heksatriakontan
Purity: 97+% CAS No.: 630-06-8 Molecular Formula: CH3(CH2)34CH3 Formula Weight: 506.95 Physical Form: Wax Density: 0.779 Refractive Index: 1.4573 Appearance: Off-white Melting Point: 76.2° Boiling Point: 497° MDL No.: MFCD00009413
Formuła: H₃C(CH₂)₃₄CH₃
Temp. Wrzenia: 497 °C
Gęstość: 0,779
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009413
Numer CAS: 630-06-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-127-8