Drukuj
n-Heksan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
52750-10ML 52750-50ML
SUPL52750-10MLEA 1230 PLN
SUPL52750-10ML SUPL52750-50ML
n-Heksan, Supelco®
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712