n-Heksan 97, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
24575.320EA
717
PLN
24575.320
24575.290
BDH24575.400
24575.400
24575.9010
24575.9030
n-Heksan 97, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
n-Heksan
Formuła:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Temp. Wrzenia: 69 Temp. topnienia: –94,3 °C Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –22 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009520 Numer CAS: 110-54-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6 Jednostka: 1208 ADR: 3 II REACH: 01-2119480412-44 Klasyfikacja Merck : 13,04712 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | Min. 97 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 50 ppm |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (245 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (210 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 98 % |