heksan (mieszanina izomerów), TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
24574.551EA
13950
PLN
24574.551
24574.298
24574.460
24574.367
24574.323
heksan (mieszanina izomerów), TECHNICAL
heksan (mieszanina izomerów)
Formuła:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Temp. Wrzenia: 68…70 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,66 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –22 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179311 Numer CAS: 110-54-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6 Jednostka: 1208 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,04712 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling point | 63 - 69 °C |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |