Drukuj
n-Heksan, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
MQ200
1.07023.2511 1.07023.6025 1.07023.4000
1.07023.2511EA 273 PLN
1.07023.2511 1.07023.6025 1.07023.4000
n-Heksan, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
n-Heksan
Merck Millipore offers EMPARTA® grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA® grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE®, yet are still of high quality. EMPARTA® solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM