Drukuj
n-Heksan, LiChrosolv® LC, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
MQ100
1.04391.1000 1.04391.2500 1.04391.4000 1.04391.9030 1.04391.9185
1.04391.1000EA 228 PLN
1.04391.1000 1.04391.2500 1.04391.4000 1.04391.9030 1.04391.9185
n-Heksan, LiChrosolv® LC, Supelco®
n-Heksan
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in 'gradient grade' as well as 'isocratic grade'. This minimises the gradient effect of the solvent involved.
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM