Drukuj
n-Heksan, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
MQ100
1.04372.0500 1.04372.2500
1.04372.0500EA 171 PLN
1.04372.0500 1.04372.2500
n-Heksan, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 69
Temp. topnienia: –94.3 °C
Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) ≥99.0%
Evaporation Residue ≤0.0002%
Water ≤0.005%
Color ≤10 Hazen
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm) ≤1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) ≤1.0 ppb
Transmission (at 195 nm) ≥10%
Transmission (at 210 nm) ≥60%
Transmission (at 217 nm) ≥80%
Transmission (at 225 nm) ≥90%
Transmission (from 245 nm) ≥98%
Absorbance (at 195 nm) ≤1.00
Absorbance (at 210 nm) ≤0.22
Absorbance (at 217 nm) ≤0.10
Absorbance (at 225 nm) ≤0.05
Absorbance (from 245 nm) ≤0.01
Meet the requirements of 'Specific use spectroscopy' according Reag. Ph. Eur.