n-Heksan 99,0, SPECTRONORM® Spectroscopy
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
140096EEA
1740
PLN
140096E
140095D
n-Heksan 99,0, SPECTRONORM® Spectroscopy
n-Heksan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
- Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph.Eur.
Formuła:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 g/mol Temp. Wrzenia: 69 Temp. topnienia: –94,3 °C Gęstość: 0.659 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –22 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009520 Numer CAS: 110-54-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6 Jednostka: 1208 ADR: 3 II REACH: 01-2119480412-44 Klasyfikacja Merck : 13,04712 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | ≥ 99.0 % |
Acidity | ≤ 0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Colouration | ≤ 10 APHA |
Evaporation residue | ≤ 2 ppm |
Water | ≤ 50 ppm |
Absorbance (195 nm) | ≤ 1.00 |
Absorbance (210 nm) | ≤ 0.22 |
Absorbance (217 nm) | ≤ 0.10 |
Absorbance (225 nm) | ≤ 0.05 |
Absorbance (from 245 nm) | ≤ 0.01 |
Transmittance (195 nm) | ≥ 10 % |
Transmittance (210 nm) | ≥ 60 % |
Transmittance (217 nm) | ≥ 80 % |
Transmittance (225 nm) | ≥ 90 % |
Transmittance (from 245 nm) | ≥ 98 % |
Fluorescence (as quinine) (254 nm) | ≤ 1.0 ppb |
Fluorescence (as quinine) (365 nm) | ≤ 1.0 ppb |