Drukuj
n-Heksan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8044.1000EA 381 PLN
8044.1000 8044.2500 8044.9025 8044.5000 8044.9200
n-Heksan, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Heksan
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
Temp. Wrzenia: 69 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009520
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (by GC) min. 95 %
Aromatic Compounds (as C6H6) max. 0.02 %
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 25°C max. 0.657
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Thiophene passes test
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1