Drukuj
n-heksadekan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20633.0005 8.20633.0250 8.20633.1000 8.20633.9040
8.20633.0005EA 105 PLN
8.20633.0005 8.20633.0250 8.20633.1000 8.20633.9040
n-heksadekan do syntezy, Sigma-Aldrich®
n-heksadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Temp. Wrzenia: 287 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008998
Numer CAS: 544-76-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 18 °C
Molar Mass 226.44 g/mol
Boiling Point 287 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 135 °C
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)