Drukuj
n-Heksakozan, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52183-1G 52183-250MG
52183-1GEA 846 PLN
52183-1G 52183-250MG
n-Heksakozan, Supelco®
n-Heksakozan
Formuła: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Temp. Wrzenia: 412,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56…59 °C
Gęstość: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009354
Numer CAS: 630-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0fc9961cce69c08f514a2cad4ea2dc785dc967&vid=d098f96663d77496576f54cc2e20bf863284bdcf&prid=web&clid=SAPDAM