n-Heksakozan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42461.06
42461.14
42461.22
42461.06EA
287
PLN
42461.06
42461.14
42461.22
n-Heksakozan ≥99%
n-Heksakozan
Purity: 99%
CAS No.: 630-01-3
Molecular Formula: CH3(CH2)24CH3
Formula Weight: 366.72
Physical Form: Solid
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1705609
MDL No.: MFCD00009354
Formuła:
H₃C(CH₂)₂₄CH₃ Temp. Wrzenia: 412,2 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 56…58 °C Gęstość: 0,804 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009354 Numer CAS: 630-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-124-1 |