n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
24539.320EA
780
PLN
24539.320
24539.290
n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
n-Heptane
Formuła:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –90,6 °C Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009544 Numer CAS: 142-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8 Jednostka: 1206 ADR: 3,II REACH: 01-2119457603-38 Klasyfikacja Merck : 13,04679 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 100 ppm |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (245 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (210 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 98 % |