Drukuj
n-Heptan, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: high purity solvents
MQ200
1.04365.1000 1.04365.2500 1.04365.6025 1.04365.6190 1.04365.9950 1.04365.2511 1.04365.9011
1.04365.1000EA 124 PLN
1.04365.1000 1.04365.2500 1.04365.6025 1.04365.6190 1.04365.9950 1.04365.2511 1.04365.9011
n-Heptan, EMPLURA®, Supelco®
n-Heptane
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 98.4
Temp. topnienia: –90.6 °C
Gęstość: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM