Drukuj
n-Heptan ≥99%, ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Packaged under inert gas.
9338-03EA 1170 PLN
9338-03 9338-22
n-Heptan ≥99%, ULTRA RESI-ANALYZED® do analiz pozostalosci organicznych, J.T.Baker®
n-Heptane
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₃
Temp. Wrzenia: 98,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009544
Numer CAS: 142-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8
Jednostka: 1206
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
Assay (CH₃(CH₂)₅CH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤100 ppm
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide)