Drukuj
n-heptadekan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20616.0050 8.20616.0010
8.20616.0050EA 369 PLN
8.20616.0050 8.20616.0010
n-heptadekan do syntezy, Sigma-Aldrich®
n-heptadekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Temp. Wrzenia: 302,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009002
Numer CAS: 629-78-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-108-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 240.47 g/mol
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 148 °C
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)