n-heptadekan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
31551.22
31551.36
31551.22EA
998
PLN
31551.22
31551.36
n-heptadekan ≥99%
n-heptadekan
Purity: 99%
CAS No.: 629-78-7
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3
Formula Weight: 240.48
Physical Form: Low melting solid
Density: 0.778
Refractive Index: 1.4369
Melting Point: 22°
Boiling Point: 302°
MDL No.: MFCD00009002
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₅CH₃ Temp. Wrzenia: 302 °C Temp. topnienia: 22 °C Gęstość: 0,778 Temp. Zapłonu: 148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009002 Numer CAS: 629-78-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-108-4 |