n-Heneikozan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18198.03
A18198.06
A18198.14
A18198.03EA
249
PLN
A18198.03
A18198.06
A18198.14
n-Heneikozan ≥99%
n-Heneikozan
Purity: 99%
CAS No.: 629-94-7
Molecular Formula: CH3(CH2)19CH3
Formula Weight: 296.58
Flash Point:
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₉CH₃ Temp. Wrzenia: 100 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 39…43 °C Gęstość: 0,792 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009346 Numer CAS: 629-94-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-118-9 |