n-Eikozan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13853.14
A13853.22
A13853.99
A13853.14EA
222
PLN
A13853.14
A13853.22
A13853.99
n-Eikozan ≥99%
n-Eikozan
Purity: 99%
CAS No.: 112-95-8
Molecular Formula: CH3(CH2)18CH3
Formula Weight: 282.54
Flash Point: 176°(348°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 220°/30mm
Beilstein Reference: 1700722
MDL No.: MFCD00009344
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₈CH₃ Temp. Wrzenia: 220 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 36…38 °C Gęstość: 0,7888 Temp. Zapłonu: 176 °C (348 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009344 Numer CAS: 112-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-018-1 |