Drukuj
n-dodekan, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 1280 PLN
44010-25ML 44010-5ML
n-dodekan, Supelco®
n-dodekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Temp. Wrzenia: 216 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008969
Numer CAS: 112-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM