Drukuj
n-dodekan ≥99% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
8.20543.0100EA 241 PLN
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9019 8.20543.0025
n-dodekan ≥99% do syntezy, Sigma-Aldrich®
n-dodekan
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Temp. Wrzenia: 216 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008969
Numer CAS: 112-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.748 - 0.749
Identity (IR) passes test