n-dodekan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14834.0F
A14834.AE
A14834.AP
A14834.PI
A14834.0FEA
3740
PLN
A14834.0F
A14834.AE
A14834.AP
A14834.PI
n-dodekan ≥99%
n-dodekan
Purity: 99+%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: CH3(CH2)10CH3
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Temp. Wrzenia: 215…217 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,749 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008969 Numer CAS: 112-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-967-9 |