n-dodekan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
31324.14
31324.22
31324.36
31324.14EA
222
PLN
31324.14
31324.22
31324.36
n-dodekan ≥99%
n-dodekan
Purity: 99%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: C12H26
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Temp. Wrzenia: 215…217 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 0,749 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008969 Numer CAS: 112-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-967-9 |