n-Dokozan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18050.14
A18050.22
A18050.14EA
320
PLN
A18050.14
A18050.22
n-Dokozan ≥99%
n-Dokozan
Purity: 99%
CAS No.: 629-97-0
Molecular Formula: CH3(CH2)20CH3
Formula Weight: 310.61
Flash Point:
Formuła:
H₃C(CH₂)₂₀CH₃ Temp. Wrzenia: 368…369 °C Temp. topnienia: 43…46 °C Gęstość: 0,777 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009348 Numer CAS: 629-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-121-5 |