siarczan sodowy tetradecylu 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
B21941.03
B21941.06
B21941.14
B21941.03EA
348
PLN
B21941.03
B21941.06
B21941.14
siarczan sodowy tetradecylu 95% cont. up to ca 5% sodium methyl sulfate
siarczan sodowy tetradecylu
Purity: 95%
CAS No.: 1191-50-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13OSO3Na
Formula Weight: 316.44
Melting Point: 182-192°
Beilstein Reference: 3578122
Formuła:
C₁₄H₂₉NaO₄S MW: 316.44 g/mol Temp. topnienia: 182…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007468 Numer CAS: 139-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-737-2 Jednostka: 3267 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 12,08838 |