Oktylosiarczan(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12268.0005
1.12268.0500
1.12268.0005EA
849
PLN
1.12268.0005
1.12268.0500
Oktylosiarczan(VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Oktylosiarczan(VI) sodu
Formuła:
C₈H₁₇NaO₄S Temp. topnienia: 181…183 °C Gęstość: 1,266 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007470 Numer CAS: 142-31-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-535-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula | C₈H₁₇NaO₄S |
Chemical formula | C₈H₁₇NaSO₄ |
Molar Mass | 232.26 g/mol |
Melting Point | 195 °C (decomposition) |
pH value | 6 - 8 (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
Bulk density | 470 kg/m³ |
Solubility | (20 °C) soluble |
LD 50 oral | LD50 Rat 3200 mg/kg |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 2 water endangering |