Drukuj
siarczan dodecylu sodu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
71726-10G-F 71726-50G-F
71726-10G-FEA 998 PLN
71726-10G-F 71726-50G-F
siarczan dodecylu sodu, Supelco®
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7198183df2f9e957ad56b108f9ec6b63142df482&vid=a7753127758a5eb0bc006050d93853edba549400&prid=web&clid=SAPDAM