Drukuj
siarczan dodecylu sodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22050.0100 8.22050.1000 8.22050.2500 8.22050.9020 8.22050.0025
8.22050.0100EA 230 PLN
8.22050.0100 8.22050.1000 8.22050.2500 8.22050.9020 8.22050.0025
siarczan dodecylu sodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 204.06 - 207.06 °C
Molar Mass 288.4 g/mol
Bulk Density 490 - 560 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid