Drukuj
siarczan dodecylu sodu ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
8.17034.1000 8.17034.2500 8.17034.9020
8.17034.1000EA 0 PLN
8.17034.1000 8.17034.2500 8.17034.9020
siarczan dodecylu sodu ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (two-phase titration) ≥ 85.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Identity (wet chemistry) passes test
Appearance White to pale yellow powder.
Alkaline reacting substances passes test
Unesterified alcohol ≤ 4.0 %
Sodium chloride + sodium sulfate ≤ 8.0 %
Cu (Copper)* ≤ 30 ppm
Ni (Nickel)* ≤ 2 ppm
V (Vanadium)* ≤ 1 ppm
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur