Drukuj
siarczan dodecylu sodu, Millipore®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.13760.0100 1.13760.1000 1.13760.2500
1.13760.0100EA 279 PLN
1.13760.0100 1.13760.1000 1.13760.2500
siarczan dodecylu sodu, Millipore®
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
ADR: 4.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM