Drukuj
siarczan dodecylu sodu
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
04051-1 04051-2
BMOL04051-1EA 0 PLN
BMOL04051-1 BMOL04051-2
siarczan dodecylu sodu
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM