Drukuj
siarczan dodecylu sodu ≥99.0% for biochemistry, specially purified
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
44215HNEA 2350 PLN
44215HN 44215LT
siarczan dodecylu sodu ≥99.0% for biochemistry, specially purified
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III
REACH: 01-2119489461-32
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 98.5 %
IR Spectrum Passes test
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) Max. 0.1