Drukuj
siarczan dodecylu sodu ≥99%, Biotechnology Grade for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
0227-1KGEA 4400 PLN
0227-1KG 0227-100G 0227-250G 0227-500G 0227-12KG 0227-5KG
siarczan dodecylu sodu ≥99%, Biotechnology Grade for biotechnology
siarczan dodecylu sodu
For applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 204…207 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@260nm (3%, Water) <0.1
Abs.@280nm (3%, Water) ≤0.1
Chloride ≤0.1%
Copper ≤0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Iron ≤0.0001%
Phosphate ≤0.0005%
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (10%, Water) Pass