siarczan dodecylu sodu, (max. 1,5% H₂O) 99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Na
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis
Formuła:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Temp. topnienia: ∼206 °C Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036175 Numer CAS: 151-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8636 |