Drukuj
siarczan dodecylu sodu 98% dla biochemii, do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
419530010 419531000 419530050
ACRO419530010EA 2650 PLN
ACRO419530010 ACRO419531000 ACRO419530050
siarczan dodecylu sodu 98% dla biochemii, do elektroforezy
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 206 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm