Drukuj
siarczan dodecylu sodu 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
327315000 327311000 327310025
ACRO327315000EA 2320 PLN
ACRO327315000 ACRO327311000 ACRO327310025
siarczan dodecylu sodu 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
siarczan dodecylu sodu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Temp. topnienia: 206 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036175
Numer CAS: 151-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-788-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm