Decylosiarczan sodu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16299.03
A16299.06
A16299.14
A16299.03EA
338
PLN
A16299.03
A16299.06
A16299.14
Decylosiarczan sodu ≥99%
Decylosiarczan sodu
Purity: 99%
CAS No.: 142-87-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9OSO3Na
Formula Weight: 260.33
Beilstein Reference: 3576860
MDL No.: MFCD00041881
Formuła:
C₁₀H₂₁NaO₄S Gęstość: 1,207 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041881 Numer CAS: 142-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-568-5 |