1,8-Octanedithiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,8-Dimercaptooctane
B24693.03
B24693.06
B24693.14
B24693.03EA
278
PLN
B24693.03
B24693.06
B24693.14
1,8-Octanedithiol ≥98%
1,8-Octanedithiol
Purity: 98%
CAS No.: 1191-62-4
Molecular Formula: HS(CH2)8SH
Formula Weight: 178.36
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 1735431
MDL No.: MFCD00003574
Formuła:
C₈H₁₈S₂ MW: 178.36 g/mol Temp. Wrzenia: 269…270 °C Gęstość: 0.960 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003574 Numer CAS: 1191-62-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-738-8 Jednostka: 3334 ADR: 9 |