Drukuj
1,8-Octanedithiol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,8-Dimercaptooctane
310620050 310620010
ACRO310620050EA 483 PLN
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol
Formuła: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 269…270 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003574
Numer CAS: 1191-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-738-8
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %