1,6-Heksanoditiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1,6-Dimercaptohexane
L06686.06
L06686.14
L06686.06EA
214
PLN
L06686.06
L06686.14
1,6-Heksanoditiol ≥97%
1,6-Heksanoditiol
Purity: 97%
CAS No.: 1191-43-1
Molecular Formula: HS(CH2)6SH
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: -21°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1732507
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004910
Formuła:
C₆H₁₄S₂ MW: 150.31 g/mol Temp. Wrzenia: 242…243 °C Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 0.990 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004910 Numer CAS: 1191-43-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-735-1 Jednostka: 3334 ADR: 9 III |