Drukuj
1,6-Heksanoditiol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,6-Dimercaptohexane
120670050 120670250
ACRO120670050EA 215 PLN
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Heksanoditiol 97%
1,6-Heksanoditiol
Formuła: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 237 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 0.99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004910
Numer CAS: 1191-43-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-735-1
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)