1,5-Pentanoditiol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 928-98-3
Molecular Formula: HS(CH2)5SH
Formula Weight: 136.28
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5194
Odour: Unpleasant
Melting Point: -72°
Boiling Point: 216-218°
Beilstein Reference: 1732335
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00004908
Formuła:
C₅H₁₂S₂ Temp. Wrzenia: 216…218 °C Temp. topnienia: –72 °C Gęstość: 1,016 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004908 Numer CAS: 928-98-3 Numer WE (dawny EINECS): 213-194-9 ADR: 9,III |