Drukuj
1,4-Butanoditiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W520802-100G W520802-SAMPLE
SIALW520802-100GEA 645 PLN
SIALW520802-100G SIALW520802-SAMPLE
1,4-Butanoditiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanoditiol
Formuła: C₄H₁₀S₂
Temp. Wrzenia: 105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004906
Numer CAS: 1191-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-728-3
Jednostka: 3334
ADR: 9,