1,3-Propanoditiol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dimercaptopropane
A15261.06
A15261.14
A15261.22
A15261.06EA
218
PLN
A15261.06
A15261.14
A15261.22
1,3-Propanoditiol ≥97%
1,3-Propanoditiol
Purity: 97%
CAS No.: 109-80-8
Molecular Formula: HS(CH2)3SH
Formula Weight: 108.23
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Stench
Melting Point: -79°
Boiling Point: 168-170°
Solubility: Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1071197
Merck Reference: 14,7801
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00004904
Formuła:
C₃H₈S₂ MW: 108.23 g/mol Temp. Wrzenia: 168…170 °C Temp. topnienia: –79 °C Gęstość: 1.077 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004904 Numer CAS: 109-80-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-706-9 Jednostka: 3334 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,07984 |