Drukuj
1,3-Propanoditiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Dimercaptopropane
131410500 131412500
ACRO131410500EA 511 PLN
ACRO131410500 ACRO131412500
1,3-Propanoditiol 98%
1,3-Propanoditiol
Formuła: C₃H₈S₂
MW: 108.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 169 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004904
Numer CAS: 109-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-706-9
Jednostka: 1228
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,07984
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Density (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml