Drukuj
1,2-Etanoditiol ≥99.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00795.0100 8.00795.0500
8.00795.0100EA 714 PLN
8.00795.0100 8.00795.0500
1,2-Etanoditiol ≥99.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,2-Etanoditiol
Formuła: C₂H₆S₂
Temp. Wrzenia: 146…149 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004892
Numer CAS: 540-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-752-3
Jednostka: 1228
ADR: 3 (6.1),III
Klasyfikacja Merck : 13,03760
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 94.20 g/mol
Boiling Point 146 - 149 °C
Vapor Pressure 5.3 hPa (23 °C)
Flash Point 44 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid