Drukuj
2-Propanotiol
Dostawca: Merck
Synonim: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
59590-100ML 59590-1L
SIAL59590-100MLEA 190 PLN
SIAL59590-100ML SIAL59590-1L
2-Propanotiol
2-Propanotiol
Formuła: C₃H₈S
Temp. Wrzenia: 57 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –130 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004863
Numer CAS: 75-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-861-4
Jednostka: 2402
ADR: 3,II