2-Propanotiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
Packaged under argon.
Purity: 98%
CAS No.: 75-33-2
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -34° (-29°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 0.82
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -131°
Boiling Point: 57-60°
Beilstein Reference: 605260
UN No.: 2402
MDL No.: MFCD00004863
Formuła:
C₃H₈S Temp. Wrzenia: 57…60 °C Temp. topnienia: –131 °C Gęstość: 0,82 Temp. Zapłonu: –34° (–29 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004863 Numer CAS: 75-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-861-4 Jednostka: 2402 ADR: 3,II |