Drukuj
2-Propanotiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
131440500 131445000 131440025
ACRO131440500EA 137 PLN
ACRO131440500 ACRO131445000 ACRO131440025
2-Propanotiol 98%
2-Propanotiol
Formuła: C₃H₈S
Temp. Wrzenia: 57…60 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –131 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: –34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004863
Numer CAS: 75-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-861-4
Jednostka: 2402
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA